Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501882-1G PC501882-250MG PC501882-5G
APOSPC501882-1GEA 13230 CZK
APOSPC501882-1G APOSPC501882-250MG APOSPC501882-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698445
CAS číslo: 1214326-22-3