Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501881-1G PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA 11580 CZK
APOSPC501881-1G APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28738823
CAS číslo: 1805027-31-9