Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501880-1G PC501880-250MG
APOSPC501880-1GEA 15310 CZK
APOSPC501880-1G APOSPC501880-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390955
CAS číslo: 1261552-41-3