Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50188-1G PC50188-250MG
APOSPC50188-1GEA 0 CZK
APOSPC50188-1G APOSPC50188-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO
MW: 254,004 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15528708
CAS číslo: 1211536-83-2