Tisk…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501873-1G PC501873-250MG PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA 1660 CZK
APOSPC501873-1G APOSPC501873-250MG APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390951
CAS číslo: 259243-49-7