Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50187-1G
PC50187-250MG
APOSPC50187-1GEA
0
CZK
APOSPC50187-1G
APOSPC50187-250MG
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₈H₅BrF₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16038782 CAS číslo: 850864-56-1 |