Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 2570 CZK
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987589
CAS číslo: 1250444-23-5