Tisk…
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501862-1G PC501862-250MG PC501862-5G
APOSPC501862-1GEA 7050 CZK
APOSPC501862-1G APOSPC501862-250MG APOSPC501862-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698450
CAS číslo: 97963-50-3