Tisk…
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501860-1G PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA 7670 CZK
APOSPC501860-1G APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26401549
CAS číslo: 112279-64-8