Tisk…
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501854-1G PC501854-5G PC501854-25G
APOSPC501854-1GEA 622 CZK
APOSPC501854-1G APOSPC501854-5G APOSPC501854-25G
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236.998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835211
CAS číslo: 651027-01-9