Tisk…
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501846-5G
APOSPC501846-5GEA 5200 CZK
APOSPC501846-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22490573
CAS číslo: 1517611-20-9