Tisk…
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501845-1G PC501845-250MG PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA 6220 CZK
APOSPC501845-1G APOSPC501845-250MG APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107184
CAS číslo: 1520538-81-1