Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501838-1G PC501838-250MG
APOSPC501838-1GEA 27080 CZK
APOSPC501838-1G APOSPC501838-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
MW: 225,443 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26684588
CAS číslo: 1522140-28-8