Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 26880 CZK
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28141935
CAS číslo: 1823576-81-3