Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 7540 CZK
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28141932
CAS číslo: 1823576-75-5