5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50183-1G
PC50183-250MG
PC50183-5G
APOSPC50183-1GEA
14850
CZK
APOSPC50183-1G
APOSPC50183-250MG
APOSPC50183-5G
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₂BrF₃N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18255263 CAS číslo: 1211540-75-8 |