5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)boronic acid, 5-Bromo-2,3,4-trifluorophenylboronic acid
PC50182-1G
PC50182-250MG
PC50182-5G
APOSPC50182-1GEA
14880
CZK
APOSPC50182-1G
APOSPC50182-250MG
APOSPC50182-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid
Vzorec:
C₆H₃BBrF₃O₂ MW: 254,797 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12032026 CAS číslo: 2377611-88-4 |