Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501812-1G PC501812-250MG PC501812-5G
APOSPC501812-1GEA 19840 CZK
APOSPC501812-1G APOSPC501812-250MG APOSPC501812-5G
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
4-Bromo-2,6-difluorostyrene
Vzorec: C₈H₅BrF₂
MW: 219,026 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28360633
CAS číslo: 160975-98-4