Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 16570 CZK
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29037263
CAS číslo: 1694842-86-8