Tisk…
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Difluoro-6-bromophenylboronic acid, (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)boronic acid
PC501793-1G PC501793-250MG PC501793-500MG PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA 4240 CZK
APOSPC501793-1G APOSPC501793-250MG APOSPC501793-500MG APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236.807 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026702
CAS číslo: 1260757-41-2