Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501788-5G
APOSPC501788-5GEA 5290 CZK
APOSPC501788-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520667
CAS číslo: 1056264-66-4