Tisk…
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501785-1G PC501785-250MG PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA 16630 CZK
APOSPC501785-1G APOSPC501785-250MG APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18910221
CAS číslo: 1379358-71-0
UN: 1759
ADR: 8,III