2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC501782-1G
PC501782-5G
PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA
20170
CZK
APOSPC501782-1G
APOSPC501782-5G
APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂ClF MW: 302.366 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28141933 CAS číslo: 1823559-40-5 UN: 3261 ADR: 8 III |