Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 16340 CZK
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28141929
CAS číslo: 1805575-76-1