Tisk…
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
PC501766-1G PC501766-250MG
APOSPC501766-1GEA 31020 CZK
APOSPC501766-1G APOSPC501766-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526849
CAS číslo: 835633-47-1