Tisk…
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC501764-1G PC501764-250MG PC501764-5G
APOSPC501764-1GEA 16370 CZK
APOSPC501764-1G APOSPC501764-250MG APOSPC501764-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037266
CAS číslo: 1935178-59-8