Tisk…
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501762-1G PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA 4960 CZK
APOSPC501762-1G APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28141930
CAS číslo: 1805210-84-7