Tisk…
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 21490 CZK
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570394
CAS číslo: 1822786-35-5