Tisk…
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 827 CZK
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28061449
CAS číslo: 1404115-38-3