Tisk…
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501748-1G PC501748-250MG
APOSPC501748-1GEA 1660 CZK
APOSPC501748-1G APOSPC501748-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390858
CAS číslo: 1261875-41-5