Tisk…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501742-1G PC501742-250MG
APOSPC501742-1GEA 14880 CZK
APOSPC501742-1G APOSPC501742-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390859
CAS číslo: 259243-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III