Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 14490 CZK
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737915
CAS číslo: 1499465-33-6