Tisk…
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501721-1G PC501721-5G PC501721-250MG
APOSPC501721-1GEA 5590 CZK
APOSPC501721-1G APOSPC501721-5G APOSPC501721-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878213
CAS číslo: 1000575-14-3