Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501706-1G PC501706-250MG PC501706-5G
APOSPC501706-1GEA 14880 CZK
APOSPC501706-1G APOSPC501706-250MG APOSPC501706-5G
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28738287
CAS číslo: 1807168-91-7
UN: 3261
ADR: 8,III