Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 9530 CZK
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526767
CAS číslo: 1258650-63-3