3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC501703-1G
PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA
22320
CZK
APOSPC501703-1G
APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285.911 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28737920 CAS číslo: 1805583-89-4 UN: 3265 ADR: 8 III |