Tisk…
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 22320 CZK
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390862
CAS číslo: 87967-37-1