Tisk…
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 16340 CZK
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28967912
CAS číslo: 1781503-02-3