Tisk…
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
PC501684-1G PC501684-5G PC501684-25G
APOSPC501684-1GEA 622 CZK
APOSPC501684-1G APOSPC501684-5G APOSPC501684-25G
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone 95%
3’-Bromo-2’,4’-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13689251
CAS číslo: 1210824-63-7