Tisk…
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501675-1G PC501675-5G
APOSPC501675-1GEA 16370 CZK
APOSPC501675-1G APOSPC501675-5G
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489194
CAS číslo: 1286278-34-9