3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501671-1G
PC501671-250MG
PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA
2150
CZK
APOSPC501671-1G
APOSPC501671-250MG
APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₅FO₃ MW: 168,122 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22544368 CAS číslo: 1289005-85-1 |