Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501662-1G
PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA
12400
CZK
APOSPC501662-1G
APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Vzorec:
C₉H₇FO₃ MW: 182.148 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24685410 CAS číslo: 97711-50-7 |