Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501657-1G PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA 9760 CZK
APOSPC501657-1G APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Bod tání: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737914
CAS číslo: 1807071-21-1