Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 27080 CZK
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28798466
CAS číslo: 1804044-62-9