Tisk…
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501649-1G PC501649-250MG
APOSPC501649-1GEA 7050 CZK
APOSPC501649-1G APOSPC501649-250MG
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18642939
CAS číslo: 1379336-54-5