Tisk…
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 46620 CZK
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
MW: 239,609 g/mol
Bod varu: 136…138 °C
Bod tání: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12197272
CAS číslo: 1193388-16-7
UN: 3261
ADR: 8,III