2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50163-1G
PC50163-250MG
PC50163-5G
APOSPC50163-1GEA
3060
CZK
APOSPC50163-1G
APOSPC50163-250MG
APOSPC50163-5G
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Vzorec:
C₁₄H₆BrFN₂ MW: 301,113 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066870 CAS číslo: 2375008-66-3 |