Tisk…
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 10950 CZK
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24447977
CAS číslo: 1262419-96-4