Tisk…
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 1410 CZK
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20659871
CAS číslo: 816449-67-9