Tisk…
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
PC501617-1G PC501617-5G
APOSPC501617-1GEA 6980 CZK
APOSPC501617-1G APOSPC501617-5G
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₃F₂IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016040
CAS číslo: 531508-54-0